Få mere at vide
SI Analytics™ ViscoPump III
Artikelnummer. 15705078 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Optisk detektion
Termisk detektion
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
15705078 Optisk detektion
15971831 Termisk detektion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15705078 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285424060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ ViscoPump III er udstyret med et tilslutningskabel.
  • Optisk detektion: Tilslutningskabel til målestander, rørholder VZ 5127 og holder til sikkerhedsflaske
  • Termisk detektion: Tilslutningskabel til TC viskosimeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype ViscoPump III
Til brug med (applikation) Optisk detektion