Få mere at vide
SI Analytics™ Basisenhed til optisk detektion
Artikelnummer. 10551013 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10551013 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10551013 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285415709
Forventet forsendelse: 09-12-2026
SI Analytics™ Basic Unit for Optical Detection inkluderer ViscoPump II og et minitastatur.
  • Kompatibel med spændinger på 95V til 230V
  • Der medfølger 1 stk. ViscoPump II og minitastatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ViscoPump II og minitastatur
Spænding 230 V