Få mere at vide
Poulten Selfe™ Viskosimeterholder
Størrelse:
Cannon-Fenske størrelse 25 til 500
Ophængte niveauer størrelse 4a til 5
Ophængte niveauer størrelser 1 til 4
U-rør omvendt flow størrelser 1 til 9
U-rør størrelse A til F
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Velegnet viskosimeterholder |
| Til brug med (udstyr) | 50 mm badeåbning med plastikhåndtag/U-rør størrelse A til F |
| Diameter (metrisk) åbning | 50 mm |
| Størrelse | U-rør størrelse A til F |