Få mere at vide
Poulten Selfe™ Viskosimeterholder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeterholder |
| Til brug med (udstyr) | Cannon-Fenske Rutine 25 til 500 |
| Diameter (metrisk) åbning | 50 mm |
| Størrelse | Cannon-Fenske størrelse 25 til 500 |