Få mere at vide
Poulten Selfe™ Viskosimeterholder
Artikelnummer. 13171093
Skift visning
Produkttype:
U-rør viskosimeterholder
Ubbelohde Viskosimeterholder
Størrelse:
1 til 4
G, H
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Størrelse Pakningsstørrelse
13171093 U-rør viskosimeterholder G, H Hver
13111103 Ubbelohde Viskosimeterholder 1 til 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13171093 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1818/A2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1468.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.17 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Produkttype U-rør viskosimeterholder
Til brug med (udstyr) U-rør viskosimåler
Til brug med (applikation) 50 mm badeåbning
Størrelse G, H