Få mere at vide
Poulten Selfe™ Viskosimeterholder
Artikelnummer. 13111103
Skift visning
Produkttype:
U-rør viskosimeterholder
Ubbelohde Viskosimeterholder
Størrelse:
1 til 4
G, H
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Størrelse Pakningsstørrelse
13111103 Ubbelohde Viskosimeterholder 1 til 4 Hver
13171093 U-rør viskosimeterholder G, H Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13111103 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1842/A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1077.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.89 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeterholder
Til brug med (udstyr) Ubbelohde Ophængt niveauviskoskosimeter
Til brug med (applikation) 50 mm badeåbning
Størrelse 1 til 4