Få mere at vide
Poulten Selfe™ Viskosimeter faldende kugle
Artikelnummer. 13191003
Skift visning
Produkttype:
Faldende kugleviskosimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
13191003 Faldende kugleviskosimeter Hver
1 options
Artikelnummer. 13191003 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1715/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    892.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.77 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Til gennemsigtige væsker med høj viskositet med newtonske strømningsegenskaber
Til gennemsigtige væsker med høj viskositet med newtonske strømningsegenskaber. Kræver ingen kalibreringsvæske. Borosilikatglas 40 mm diameter faldrør, gradueret på seks punkter, monteret ved hjælp af en –24 29 samling med en prop med et kugleudløserrør med 5 mm boring, tragttop og lille udluftningshul. Uden kugler.
Tekniske data
Produkttype Faldende kugleviskosimeter