Få mere at vide
SI Analytics™ ViscoClock Plus
Artikelnummer. 15679990 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15679990 Ubbelohde Viskosimeter
1 options
Artikelnummer. 15679990 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285417900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ViscoClock plus er en elektronisk tidtagningsenhed til Ubbelohde type glaskapillærviskosimeter, der bruges til at bestemme kinematisk og relativ viskositet.
  • Specielt designet til Ubbelohde viskosimeter
  • Tillader automatisk måling af flowtider
  • Stativ i højtydende teknisk PPA til temperaturer op til 150 °C
  • Praktisk håndtering af Ubbelohde viskosimeter på grund af elektromagnetisk udluftningsventil
  • Datalagring inklusive tid, dato, viskosimeter og prøveidentifikationsnummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Elektronisk tidtagningsenhed
Til brug med (udstyr) Ubbelohde Viskosimeter