Få mere at vide
Heidolph™ VISCO JET™ Løbehjul
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Til brug med (udstyr):
170 - 300 mm Fartøj
80 - 150 mm Kar
Hastighed:
120-500 omdr./min.
200 til 800 rpm
Materiale:
POM
Rustfrit stål (V4A)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nyttigt til applikationer, der involverer tyktflydende medier såsom pastaer og geler, der kræver en pålidelig omrøringsproces uden luftindtrængning
- Unik bladform udløser et iboende dynamisk flow, som forkorter behandlingstiden med væsentligt bedre blandingsresultater sammenlignet med konventionelle pumpehjul
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 10 mm skaft |
| Diameter (metrisk) aksel | 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | 170 - 300 mm Fartøj |
| Højde (metrisk) klinge | 120 mm |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Hastighed | 120-500 omdr./min. |
| Vægt (metrisk) | 0.30 kg |
| Materiale | POM |