Få mere at vide
Heidolph™ VISCO JET™ Løbehjul
Artikelnummer. 10000962 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
170 - 300 mm Fartøj
80 - 150 mm Kar
Hastighed:
120-500 omdr./min.
200 til 800 rpm
Materiale:
POM
Rustfrit stål (V4A)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Hastighed Materiale unitSize
10000962 170 - 300 mm Fartøj 120-500 omdr./min. POM Hver
10356252 80 - 150 mm Kar 200 til 800 rpm Rustfrit stål (V4A) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10000962 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5091612100
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til blanding af viskøse medier
  • Nyttigt til applikationer, der involverer tyktflydende medier såsom pastaer og geler, der kræver en pålidelig omrøringsproces uden luftindtrængning
  • Unik bladform udløser et iboende dynamisk flow, som forkorter behandlingstiden med væsentligt bedre blandingsresultater sammenlignet med konventionelle pumpehjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm skaft
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (udstyr) 170 - 300 mm Fartøj
Højde (metrisk) klinge 120 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Hastighed 120-500 omdr./min.
Vægt (metrisk) 0.30 kg
Materiale POM