Få mere at vide
HUBER Visco 5 Clear View Bath Cirkulator
Artikelnummer. 13381679
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13381679 30 l Hver
1 options
Artikelnummer. 13381679 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2048.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37820.00 DKK
    28797.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 9022.71 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Visco-termostater er velegnede til måleopgaver ved hjælp af kapillære viskosimeter eller til brug af densitometre. Enhederne tilbyder den højeste temperaturstabilitet for optimal temperaturfordeling i termostatbadet.
CC-130A Visco 5 med controller 'Pilot ONE'
  • Clear View Cirkulationsbad
  • Temperaturområde: (15) 28 °C til 100 °C
  • Varmekapacitet: 1,5 - 2,1 kW
  • Trykpumpe maks.: 27L/min / 0,7bar
  • Pumpetilslutning: M16 x 1 han
  • Badvolumen: 30L
  • Strømforsyning: 200V-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Til brug med (udstyr) Viskosimeter, densitometre
Temperaturområde 28 °C til 100 °C
Inkluderer Pilot ET
Model- CC-130 A Visco 5
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Elektriske krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz