Få mere at vide
Gibco™ Virustransportmedium
Artikelnummer. p-9053026
Mængde:
1 l
Artikelnummer. 16627805
Brand: Gibco™ A48750BA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En brugsklar opløsning, der indeholder Hanks balancerede saltopløsning, varmeinaktiveret FBS, gentamicinsulfat og amphotericin B.
Kit til transport af prøver, der mistænkes for at indeholde virus
  • Det er en brugsklar opløsning, der indeholder Hanks balancerede saltopløsning, varmeinaktiveret FBS, gentamicinsulfat og amphotericin B
  • Velegnet til transport af prøver, der mistænkes for at indeholde virus
  • Kit er i overensstemmelse med formuleringen udgivet af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) til fremstilling af viralt transportmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Virustransportmedium
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Tøris