Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Multiple Vial Holder
Artikelnummer. 15291918
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Virtuoso hætteglasidentifikationssystem
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15291918 Virtuoso hætteglasidentifikationssystem Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15291918 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180VT501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Print sample data directly on up to 10 vials sequentially for higher throughput using the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Multiple Vial Holder.
Print directly on up to 10 vials sequentially for higher throughput using the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Multiple Vial Holder for your Virtuoso Vial Identification System. With advanced printing and labeling capabilities, the Virtuoso system ensures accurate vial identification and the integrity of sample data.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Virtuoso
Oversigt Virtuoso Multiple Vial Holder
Enheden holder 10 Vials
Til brug med (applikation) Vial ID and Labelling
Til brug med (udstyr) Virtuoso hætteglasidentifikationssystem
nr. pr. pakke 5/Pk.