Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning i klarglasskruetråd med V-patch
Artikelnummer. p-6246569
Septum:
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi
Ingen
None
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Stil:
Bred åbning
Bred åbning med septum
Bred åbning, smeltet indsats
Høj genvinding
Total genopretning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15211918
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre højkvalitetsudskrivning og pålidelige prøvedata på et hætteglas designet til Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identifikationssystem.
Sikre pålidelige prøvedata og integritet ved hjælp af dette hætteglas af høj kvalitet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning, gennemsigtigt skruetråd med V-patch, er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Prøvedata udskrives direkte på hætteglassens V-patch. 2 ml, 12 x 32 mm hætteglas inkorporerer Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som næsten eliminerer septa push through og forbedrer tætningen. Stoppunktet for hætten forhindrer over- eller underspænding for en optimal, ensartet tætning hver gang. Hætteglasset fås også med en smeltet indsats til lavvolumenprøver.
Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klar Type 1, Klasse A. Disse hætteglas har en ensartet flad bund for sikkerhed med indsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klart glas med V-plaster
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Septum Ingen
nr. pr. pakke 100
Stil Bred åbning
Volumen (metrisk) rest <170μ L
Produktlinje Virtuos
Højde (metrisk) 32 mm
Type Skru glashætteglas
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.