Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning i klarglasskruetråd med V-patch
Beskrivelse
Sikre pålidelige prøvedata og integritet ved hjælp af dette hætteglas af høj kvalitet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning, gennemsigtigt skruetråd med V-patch, er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Prøvedata udskrives direkte på hætteglassens V-patch. 2 ml, 12 x 32 mm hætteglas inkorporerer Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som næsten eliminerer septa push through og forbedrer tætningen. Stoppunktet for hætten forhindrer over- eller underspænding for en optimal, ensartet tætning hver gang. Hætteglasset fås også med en smeltet indsats til lavvolumenprøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Clear Glass Vial with V-Patch |
| Farve | Clear |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 2.0 mL |
| Septum | None |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Stil | Total genopretning |
| Produktlinje | Virtuoso |
| Type | Screw Thread Vial |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.