Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning i klarglasskruetråd med V-patch
Artikelnummer. 15373029
Septum:
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi
Ingen
None
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Stil:
Bred åbning
Bred åbning med septum
Bred åbning, smeltet indsats
Høj genvinding
Total genopretning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15373029
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT310
Sikre højkvalitetsudskrivning og pålidelige prøvedata på et hætteglas designet til Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identifikationssystem.
Sikre pålidelige prøvedata og integritet ved hjælp af dette hætteglas af høj kvalitet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning, gennemsigtigt skruetråd med V-patch, er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Prøvedata udskrives direkte på hætteglassens V-patch. 2 ml, 12 x 32 mm hætteglas inkorporerer Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som næsten eliminerer septa push through og forbedrer tætningen. Stoppunktet for hætten forhindrer over- eller underspænding for en optimal, ensartet tætning hver gang. Hætteglasset fås også med en smeltet indsats til lavvolumenprøver.
Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear Type 1, Class A. These vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clear Glass MacroVial with Fused Insert and V-Patch
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 350 μL
Septum None
nr. pr. pakke 100
Stil Bred åbning, smeltet indsats
Volumen (metrisk) rest <2 μL
Produktlinje Virtuoso
Højde (metrisk) 32 mm
Type Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Yes
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.