Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning i klarglasskruetråd med V-patch
Artikelnummer. 15271918
Skift visning
Septum:
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi
Ingen
None
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Stil:
Bred åbning
Bred åbning med septum
Bred åbning, smeltet indsats
Høj genvinding
Total genopretning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Stil unitSize
15271918 Rød PTFE/Hvid silikone Bred åbning med septum Pakke med 100
15211918 Ingen Bred åbning Pakke med 100
15251918 Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE Bred åbning med septum Pakke med 100
15261918 Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi Bred åbning med septum Pakke med 100
15373029 None Bred åbning, smeltet indsats Pakke med 100
15413031 None Høj genvinding Pakke med 100
15581023 None Total genopretning Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15271918 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180VT402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre højkvalitetsudskrivning og pålidelige prøvedata på et hætteglas designet til Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identifikationssystem.
Sikre pålidelige prøvedata og integritet ved hjælp af dette hætteglas af høj kvalitet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm hætteglas med bred åbning, gennemsigtigt skruetråd med V-patch, er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Prøvedata udskrives direkte på hætteglassens V-patch. 2 ml, 12 x 32 mm hætteglas inkorporerer Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som næsten eliminerer septa push through og forbedrer tætningen. Stoppunktet for hætten forhindrer over- eller underspænding for en optimal, ensartet tætning hver gang. Hætteglasset fås også med en smeltet indsats til lavvolumenprøver.
Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klar Type 1, Klasse A. Disse hætteglas har en ensartet flad bund for sikkerhed med indsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klart glas hætteglas med V-patch og rød PTFE/hvid silikoneseptum
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas, PTFE, Silikone
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Septum Rød PTFE/Hvid silikone
nr. pr. pakke 100
Stil Bred åbning med septum
Volumen (metrisk) rest <170μ L
Produktlinje Virtuos
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Screw Thread Vial with Septum
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.