Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vial with V-Patch
Artikelnummer. 15560045
Volumen (metrisk):
350 μl
2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15560045
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT310A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikre højkvalitetsudskrivning og pålidelige prøvedata på ravfarvede hætteglas designet til Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identifikationssystem.
Sikre pålidelige prøvedata og integritet ved hjælp af dette hætteglas af høj kvalitet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred åbning af ravgul glasskruetrådshætteglas med V-patch er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Prøvedata udskrives direkte på hætteglassens V-patch. Dette 2 ml, 12x32 mm hætteglas inkorporerer Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som næsten eliminerer septa push through og forbedrer tætningen. Stoppunktet for hætten forhindrer over- eller underspænding for en optimal, ensartet tætning hver gang. Hætteglasset fås også med en smeltet indsats til lavvolumenprøver.
Made of superior quality 33 expansion borosilicate amber (51A) glass, these vials are uniformly flat bottom for security with inserts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Virtuoso 9mm Screw Thread Fused Insert MacroVial, 350uL, Amber Glass with V-Patch
Farve Amber
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 350 μl
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <2 μL
Produktlinje Virtuoso
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Yes
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.