Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vial with V-Patch
Beskrivelse
Sikre pålidelige prøvedata og integritet ved hjælp af dette hætteglas af høj kvalitet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred åbning af ravgul glasskruetrådshætteglas med V-patch er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Prøvedata udskrives direkte på hætteglassens V-patch. Dette 2 ml, 12x32 mm hætteglas inkorporerer Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som næsten eliminerer septa push through og forbedrer tætningen. Stoppunktet for hætten forhindrer over- eller underspænding for en optimal, ensartet tætning hver gang. Hætteglasset fås også med en smeltet indsats til lavvolumenprøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Virtuos 9 mm bred åbningsskruetråd ravfarvet glashætteglas med V-patch |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2,0 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Volumen (metrisk) rest | <170μ L |
| Produktlinje | Virtuos |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.