Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Clear Wide Opening Crimp/Snap Top Vial with V-Patch
Artikelnummer. p-6343691
Type:
Crimp Top Vial
Hætteglas med kliklås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15241918
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT303
Label these clear snap cap or crimp seal vials using the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identification System.
Sikre pålidelige prøvedata og integritet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11 mm Wide Opening Crimp/Snap-It-hætteglas med V-patch er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Virtuoso-systemet udskriver prøveinformation direkte på hætteglassens V-plaster for at sikre etiketintegritet og prøvedataintegritet. Luk disse hætteglas med snaphætter eller aluminiumskrympelukninger.
Being 2mL, 12x32mm, the vials fit most autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Virtuoso 11mm Wide Opening Snap-It Vial, 2mL, Clear Glass with V-Patch
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 2.0 mL
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <170 μL
Produktlinje Virtuoso
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Type Hætteglas med kliklås
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Yes
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.