Få mere at vide
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Clear Wide Opening Crimp/Snap Top Vial with V-Patch
Artikelnummer. 15231918
Type:
Crimp Top Vial
Hætteglas med kliklås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15231918
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Label these clear snap cap or crimp seal vials using the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identification System.
Sikre pålidelige prøvedata og integritet. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11 mm Wide Opening Crimp/Snap-It-hætteglas med V-patch er designet udelukkende til brug med Virtuoso Vial Identification System. Virtuoso-systemet udskriver prøveinformation direkte på hætteglassens V-plaster for at sikre etiketintegritet og prøvedataintegritet. Luk disse hætteglas med snaphætter eller aluminiumskrympelukninger.
Da de er 2 ml, 12x32 mm, passer hætteglassene til de fleste autosamplere. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klar (Type 1, Klasse A), de opfylder alle krav i USA, EU, JPN Pharmacopia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Virtuos 11 mm bred åbning crimp top hætteglas, 2 ml, klart glas med V-patch
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Hals stil Brede
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <170μ L
Produktlinje Virtuos
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Type Crimp Top Vial
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.