Få mere at vide
3M™ Virtua™ AP Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15457451 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Rammefarve: Klar; Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
15457451 Rammefarve: Klar; Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 15457451 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100006209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 DKK
    534.48 DKK / Pakke med 20
    Spare 332.52 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
3M™ Virtua™ AP Sikkerhedsbriller har en slank unisex-styling designet til at appellere til både mandlige og kvindelige bærere. Wraparound-designet har integreret sideskjold for forbedret sikkerhed og større beskyttelse.
  • Slanke sikkerhedsbriller i unisex-stil
  • Komfortabel, slagfast, letvægtsramme
  • High-wrap linse sidder tæt mod ansigtet for bedre dækning
  • Integrerede sideskærme og pandebeskytter
  • Det moderne design giver fremragende dækning og synsfelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
nr. pr. pakke 20 par