Få mere at vide
Invitrogen™ ViroCheck NanoParticle Reference Kit
Artikelnummer. 17636985
Skift visning
Mængde:
25 testsæt
Artikelnummer. Mængde
17636985 25 testsæt
1 options
Artikelnummer. 17636985 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V10425
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ViroCheck NanoParticle Reference Kit bruges til kalibrering af en intensitetsenhed af fluorescens til flowcytometrianalyse og koncentrationsanalyse for virus og ekstracellulære vesikler.
  • Til kalibrering af en intensitetsenhed af fluorescens til flowcytometrianalyse og koncentrationsanalyse for virus og ekstracellulære vesikler
  • Gennem anvendelsen af de NIST-tildelte intensitetsstandarder for en given fluorofor kan instrumentets følsomhed og nøjagtighed bestemmes
  • Dette tillader datasammenligning mellem flowcytometriinstrumenter
  • I kombination med en biologisk standard kan disse partikler også bruges til at kvantificere niveauet af biomarkørekspression
ViroCheck NanoParticle Reference Kits funktioner inkluderer:
  • NIST-tildelte ERF-værdier til 15 almindeligt anvendte flowcytometri-filtersætkanaler
  • Muliggør normalisering af fluorescensintensitetsskalaen for instrumentets nøjagtighed og følsomhed
  • NIST-verificeret nanopartikelkoncentration til tælling af sub-mikron biologiske prøver såsom vira og ekstracellulære vesikler (EV)
  • Letter instrument til instrument data sammenligning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
  • 100-nm FITC-lignende referencenanopartikler
  • 100-nm PE-lignende referencenanopartikler
  • 100-nm APC-lignende referencenanopartikler
  • 200-nm flerfarvede referencenanopartikler
  • 500-nm flerfarvede referencenanopartikler
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Antal prøver 25 prøver
Mængde 25 testsæt
Regulatorisk status RUO
Forsendelsestilstand 2° til 8 °C
Stabilitet Må ikke fryses