Få mere at vide
Day Impex™ Virkon™ Virusdræbende desinfektionsmiddel
Artikelnummer. p-7237313
Volumen (metrisk):
50 g
500 g
5 kg
Beholdertype:
Sachet
Squeeze Pack
Tromme
Mængde:
1 stk.
50 stk./pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
5kg
Pakke med 50
Pakke med 6
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
Artikelnummer. 12338667
Brand: Day Impex™ 330001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
Rengør og desinficer arbejdsflader og udstyr i en enkelt operation i et enkelt trin. Day Impex™ Virkon™ Virucidal desinfektionsmiddel giver det bredeste dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel.
  • Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
  • Det bredeste, dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel - bevist effektivt i uafhængige tests mod alle 18 virusfamilier, der påvirker mennesker og dyr, inklusive AIDS (HIV) og hepatitis B
  • Fremragende bakterie- og fungicid - renser og desinficerer arbejdsflader og udstyr i en enkelt et-trins operation
  • Kan påføres i pulverform direkte på spild af blod og andre kropsvæsker
  • Opløses let for at lave et flydende desinfektionsmiddel
  • Lugtfri, ikke-irriterende for hud og øjne, ugiftig dampfase, usædvanlig lav oral toksicitet
  • Under COSHH-krav kræves ingen maksimal eksponeringsgrænse
  • Ikke-ætsende, ikke-blegende og biologisk nedbrydeligt
  • Enhver virussygdom, der overføres via overflader eller instrumenter kontamineret med inficeret blod, kropsvæsker, fæces eller spyt kan kontrolleres ved korrekt påføring
  • Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr
Tekniske data
Produkttype Virusdræbende desinfektionsmiddel
Beholdertype Sachet
Til brug med (applikation) Virusdræbende desinfektionsmiddel
Mængde 50 stk./pakke
Volumen (metrisk) 50 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • relyon virkon
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), benzenesulphonic acid