Få mere at vide
Day Impex™ Virkon™ Virusdræbende desinfektionsmiddel
Volumen (metrisk):
50 g
500 g
5 kg
Beholdertype:
Sachet
Squeeze Pack
Tromme
Mængde:
1 stk.
50 stk./pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
5kg
Pakke med 50
Pakke med 6
Beskrivelse
- Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
- Det bredeste, dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel - bevist effektivt i uafhængige tests mod alle 18 virusfamilier, der påvirker mennesker og dyr, inklusive AIDS (HIV) og hepatitis B
- Fremragende bakterie- og fungicid - renser og desinficerer arbejdsflader og udstyr i en enkelt et-trins operation
- Kan påføres i pulverform direkte på spild af blod og andre kropsvæsker
- Opløses let for at lave et flydende desinfektionsmiddel
- Lugtfri, ikke-irriterende for hud og øjne, ugiftig dampfase, usædvanlig lav oral toksicitet
- Under COSHH-krav kræves ingen maksimal eksponeringsgrænse
- Ikke-ætsende, ikke-blegende og biologisk nedbrydeligt
- Enhver virussygdom, der overføres via overflader eller instrumenter kontamineret med inficeret blod, kropsvæsker, fæces eller spyt kan kontrolleres ved korrekt påføring
- Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Virusdræbende desinfektionsmiddel |
| Beholdertype | Squeeze Pack |
| Til brug med (applikation) | Virusdræbende desinfektionsmiddel |
| Mængde | 6/pakke |
| Volumen (metrisk) | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.