Få mere at vide
Virkon™ Viruccidal desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 12338667
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 g
500 g
5 kg
Beholdertype:
Sachet
Squeeze Pack
Tromme
Mængde:
1 stk.
50 stk./pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
5kg
Pakke med 50
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Beholdertype Mængde Pakningsstørrelse
12338667 50 g Sachet 50 stk./pakke Pakke med 50
12348667 500 g Squeeze Pack 6/pakke Pakke med 6
12358667 5 kg Tromme 1 stk. 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
Artikelnummer. 12338667 Leverandør Virkon™ Leverandørnr. 330001
 Begrænset vare
På lager
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
Rengør og desinficér arbejdsflader og udstyr i én enkelt trinsoperation. Virkon™ Virucidal desinfektionsmiddel giver det bredeste dokumenterede spektrum af alle desinfektionsmidler.
  • Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
  • Det bredeste, dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel - bevist effektivt i uafhængige tests mod alle 18 virusfamilier, der påvirker mennesker og dyr, inklusive AIDS (HIV) og hepatitis B
  • Fremragende bakterie- og fungicid - renser og desinficerer arbejdsflader og udstyr i en enkelt et-trins operation
  • Kan påføres i pulverform direkte på spild af blod og andre kropsvæsker
  • Opløses let for at lave et flydende desinfektionsmiddel
  • Lugtfri, ikke-irriterende for hud og øjne, ugiftig dampfase, usædvanlig lav oral toksicitet
  • Under COSHH-krav kræves ingen maksimal eksponeringsgrænse
  • Ikke-ætsende, ikke-blegende og biologisk nedbrydeligt
  • Enhver virussygdom, der overføres via overflader eller instrumenter kontamineret med inficeret blod, kropsvæsker, fæces eller spyt kan kontrolleres ved korrekt påføring
  • Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr
Tekniske data
Produkttype Virusdræbende desinfektionsmiddel
Beholdertype Sachet
Til brug med (applikation) Virusdræbende desinfektionsmiddel
Mængde 50 stk./pakke
Volumen (metrisk) 50 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • relyon virkon
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), benzenesulphonic acid