Få mere at vide
Virginiamycin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317823
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317823 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317823 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17923400AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Virginiamycin
CAS 11006-76-1
Analyt- eller komponentnavne Virginiamycin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C43H49N7O10 + C28H35N3O7
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mikamycin, Streptogramin, Eskalin 500, Eskalin V, Lactrol, Livelong, Pyostacin, Pyostacine, Stafac, Stafac 20, Stafac 500, Stapyocine, Virgimycin;
InChI formel InChI=1S/C43H49N7O10.C28H35N3O7/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36;1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53);5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b;7-5+,10-9+,18-13+/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+;19-,20-,26-/m11/s1
SMIL O=C1CCN(C([C@@H](N(C)C([C@@]23[H])=O)CC4=CC=CC=C4)=O)[C@@](C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@H](C)[C@H](NC(C6=NC=CC=C6O)=O)C(N[C@H](CC)C(N2CCC3)=O)=O)=O)=O)([H])C1.O=C(/C=C/[C@@H](C)[C@@H](C(C)C)OC(C7=CCCN7C(C8=COC(C9)=N8)=O)=O)NC/C=C\C(C)=C\[C@@H](O)CC9=O
IUPAC navn N-[(3S,6S,12R,15S,16R,19S,22S)-3-benzyl-12-ethyl-4,16-dimethyl-2,5,11,14,18,21,24-heptaoxo-19-phenyl-17-oxa-1,4,10,13,20-pentazatricyclo[20.4.0.0^{6,10}]hexacosan-15-yl]-3-hydroxy-pyridine-2-carboxamide;(10R,11R,12E,17E,19E,21S)-21-hydroxy-10-isopropyl-11,19-dimethyl-9,26-dioxa-3,15,28-triazatricyclo[23.2.1.0^{3,7}]octacosa-1(27),6,12,17,19,25(28)-hexaene-2,8,14,23-tetrone
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 1349.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 1348.602 g/mol