Få mere at vide
Virginiamycin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Virginiamycin |
| CAS | 11006-76-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Virginiamycin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C43H49N7O10 + C28H35N3O7 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mikamycin, Streptogramin, Eskalin 500, Eskalin V, Lactrol, Livelong, Pyostacin, Pyostacine, Stafac, Stafac 20, Stafac 500, Stapyocine, Virgimycin; |
| InChI formel | InChI=1S/C43H49N7O10.C28H35N3O7/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36;1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53);5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b;7-5+,10-9+,18-13+/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+;19-,20-,26-/m11/s1 |
| SMIL | O=C1CCN(C([C@@H](N(C)C([C@@]23[H])=O)CC4=CC=CC=C4)=O)[C@@](C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@H](C)[C@H](NC(C6=NC=CC=C6O)=O)C(N[C@H](CC)C(N2CCC3)=O)=O)=O)=O)([H])C1.O=C(/C=C/[C@@H](C)[C@@H](C(C)C)OC(C7=CCCN7C(C8=COC(C9)=N8)=O)=O)NC/C=C\C(C)=C\[C@@H](O)CC9=O |
| Vis mere |