Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8408 foldet 2-lags toiletvæv, 36 pakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12671466
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,5 x 18,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12671466 12,5 x 18,6 cm Pakke med 36
1 options
Artikelnummer. 12671466 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blødt og luksuriøst 2-lags foldet toiletpapir giver høj pleje og hjemmelignende komfort til dit toilet. Det foldede toiletpapir design leverer enkeltark dispensering, reducerer spild og giver en forbedret brugeroplevelse. 36 pakker x 200 hvide, 2 lags ark (7.200 ark)
  • Hver individuel pakke med foldet toiletpapir indeholder 200 2-lags toiletpapirark
  • Højkvalitets foldet toiletpapir med mærket, præget Kleenex™ toiletpapirark for at skabe en forbedret toiletoplevelse
  • 2-lags toiletpapir er blødt og luksuriøst og giver forhøjet pleje
  • For miljøsikring, dette Kleenex™ Toiletvæv er FSC certificeret, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed
  • Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark™ toiletpapir dispensere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Foldet toiletvæv
Længde (engelsk) 15,5 tommer
Længde (metrisk) 39.6 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30.1 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel og FSC certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 12,5 x 18,6 cm
Format Individuelle foldede ark
Til brug med (applikation) Højt trafikerede toiletter
Til brug med (udstyr) Aqua™ eller Ripple™ Toilettissue vægmonterede dispensere
Emballagemængde 36 pakker x 200 ark
Ply 2-ply