Få mere at vide
Invitrogen™ ViraPower™ HiPerform™ Promotorløs Gateway™ Vektorsæt
Beskrivelse
ViraPower™ HiPerform™ Promoterless Gateway™ Vector Kit indeholder MultiSite Gateway-adapterede HiPerform™ ViraPower™ ™ promotorfri lentiviral ekspressionsvektor, pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ til nem rekombinationsbaseret kloning og lentiviral-baseret højniveau-ekspression af et målgen fra enhver promotor efter valg i delende og ikke-delende pattedyrsceller. Vektoren pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ er udstyret med to centrale genetiske elementer, hvilket gør den til en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranskriptionel Regulatorisk Element (WPRE) og den centrale Polypurin-trakt (cPPT)-sekvens fra HIV-1-integrase-genet, der giver mindst 4 gange forøgelse af proteinekspression sammenlignet med vektorer uden disse elementer.
Fordele
- Genererer replikationsinkompetent lentivirus til at omdanne delende og ikke-delende pattedyrsceller
- Nem, samtidig, rekombinationsbaseret kloning af flere DNA-fragmenter i en defineret rækkefølge og orientering ved brug af MultiSite-teknologi Gateway™
- Udtryk af målgenet under kontrol af en promotor efter eget valg
- Stabil, langsigtet udtryk
- Forbedret proteinekspression, op til 4 gange eller mere, sammenlignet med traditionelle lentivirale ekspressionssystemer
Funktionsegenskaber
- WPRE fra woodchuck hepatitis-virussen øger transgenekspressionen og cPPT fra HIV-1-integrase-genet, øger kopiantallet af lentivirus, der integreres i værtens genom, og øger dermed viral titer. WPRE og cPPT producerer tilsammen mindst en firedobling af proteinekspression i de fleste celletyper sammenlignet med andre vektorer, der ikke indeholder disse elementer.
- Promotorfri vektor til at udtrykke målgenet under kontrol af en valgt promotor
- Blasticidin-selektionsmarkør for stabil selektion under kontrol af PGK-promotor for langvarig, vedvarende ekspression
Udstyret inkluderer
- pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ Sæt
- pENTR™ 5' TOPO™ TA Cloning Kit (Kat. Nr. K59120)
- En Shot™ Stbl3™ kemisk kompetent E. coli (Kat. Nr. C737303)
- pENTR™ Gus positiv kontrolplasmid
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Lentiviral |
| Promotor | Ingen (Promotorløs), EF-1α, CMV |
| Produkttype | Vektorsæt |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Indhold og opbevaring | pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ Kit |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR), Blasticidin (BsdR) |
| Spaltning | Ingen spaltningssted |
| Gateway enzym | LR Clonase™ II Plus, LR Clonase™ II |
| PCR enzym | Korrekturlæsende polymerase |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.