Beskrivelse
Viral forurening i produktionen af pattedyrprodukter udgør en alvorlig risiko for produktionsprocessen, produktionsanlægget og produktets integritet. Vesivirus 2117 er en RNA-virus, der er genopstået som en potentiel trussel mod produktionen af pattedyrs cellekulturer. For at imødekomme udfordringen med hurtig, specifik og følsom påvisning af Vesivirus Applied Biosystems har den udviklet det første kommercielt tilgængelige integrerede kit til isolering og påvisning af Vesivirus fra cellekulturprøver hos pattedyr.
ViralSEQ Vesivirus Detection Assay er en PCR-baseret test, der gør det muligt hurtigt at isolere og opdage Vesivirus 2117 og alle andre kendte stammer med høj følsomhed og specificitet. Testen anvender PrepSEQ magnetiske perler til prøveforberedelse til at isolere viralt RNA fra en bred vifte af prøvetyper, kombineret med TaqMan-baseret teknologi til følsom og specifik detektion af det virale RNA. Sættet inkluderer også en proprietær skabelon for positiv kontrol, der hjælper med at eliminere muligheden for falsk positive resultater som følge af utilsigtet kontaminering af testprøver med den positive kontrol.
- Påvisning af kendte Vesivirus-stammer
- Hurtig tid til resultater på under 5 timer
- TaqMan-baseret realtids PCR-analyse
- Påvist følsomhed og specificitet
- Proprietær optimeret prøveforberedelse til høj RNA-genvinding
Udelukkelsespanel
Assay ViralSEQ er vist at være specifik for Vesivirus og påviser ikke RNA renset fra beslægtede og ikke-relaterede arter og organismer.
- Bacillus: 2,5 ng
- Kylling: 5 ng
- Clostridium: 2,5 ng
- Hund: 5 ng
- E. coli: 2,5 ng
- Menneske: 5 ng
- Lactoccus: 2,5 ng
- MDCK: 5 NG
- Shigella: 2,5 ng
- Rotte: 5 ng
- Gær: 5 ng
- CHO: 500 ng
- Menneskeligt RNA: 1 μg
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder RT-PCR-assay, buffer og enzymblanding, positiv kontrol og negativ kontrol |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (applikation) | 1-Step QRT-PCR |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | ViralSEQ |
| Produkttype | Vesivirus Detection Kit |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mål | Viralt RNA |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.