Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Kvantitative Sf-Rhabdovirus-sæt
Artikelnummer. 18775425 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
ViralSEQ™ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit
ViralSEQ™ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit, PrepSEQ™ Forberedelse af nukleinsyreprøvesæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
Assay: 100 reaktioner, prøveforberedelse: 100 reaktioner
Artikelnummer. 18775425
Brand: Applied Biosystems™ A50484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Applied Biosystems ViralSEQ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit er et to-trins RT-qPCR-assay til påvisning af Sf-rhabdovirus i rekombinante produkter fremstillet i insektcellelinjer ved hjælp af baculovirus-ekspressionssystemer.
De Applied Biosystems ViralSEQ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit er et to-trins RT-qPCR-assay til påvisning af Sf-rhabdovirus i rekombinante produkter fremstillet i insektcellelinjer ved hjælp af baculovirus-ekspressionssystemer. Sf-rhabdovirus er et utilsigtet virus, der blev identificeret i Sf9- og Sf21-insektcellelinjerne, der almindeligvis anvendes som værtsceller til produktion af rekombinante proteiner, adeno-associerede virus (AAV) vektorer til genterapi og viruslignende partikler (VLP'er). Assayet kan bruges til at kvantificere Sf-rhabdovirus i cellelinjer såvel som rå og oprensede produkter.
ViralSEQ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit er et to-trins RT-qPCR-assay til påvisning af Sf-rhabdovirus i Sf9/Sf21-cellelinjer og produkter såsom rekombinante proteiner, AAV og VLP'er fremstillet ved brug af baculovirus-ekspressionssystemer. Denne analyse udnytter et mærket RT-primer-design indeholdende en ikke-viral sekvens for at muliggøre specifik og nøjagtig kvantificering af negativ-sense genomisk sf-rhabdovirus-RNA. Dette giver mulighed for en mere nøjagtig kvantificering af sandt viralt antal og undgår den overvurdering, der normalt forårsages af mRNA i ikke-strengspecifikke assaydesigns.
Funktioner af ViralSEQ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit inkluderer:
•Negativ-sense-specifikt RT-PCR assay design til nøjagtig kvantificering af Sf-rhabdovirus
• Specifik for genomisk Sf-rhabdovirus RNA; ikke påvirket af tilstedeværelsen af positiv-streng mRNA; ingen krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA/RNA
• Indeholder mastermix, RT-primer, TaqMan Assayblanding og RNA-standard
• Konfiguration med PrepSEQ-kit tilgængeligt til optimeret RNA-gendannelse
Integreret workflow-løsning
De ViralSEQ Quantitative Sf-Rhabdovirus Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit (kat.nr. A50485), som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. RT-trinnet udføres på Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler (0,1-ml blok konfiguration). For real-time PCR, den ViralSEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sf-Rhabdovirus RNA PCR-reagenser
• 10X analyseblanding, 275μ L, beskyt mod lys
• 25X RT-PCR enzymblanding, 110μ L
• 2X RT-PCR-buffer, 1,375 ml
• RT Primer, 55μ L
• Nukleasefrit vand, 1,0 mL, opbevares ved– 15 C °til– 25 C °indtil første brug. Efter første brug opbevares ved 2 −8 °C.
Opbevar alt kl– 15 °C til– 25 °C, medmindre andet er angivet.
Sf-Rhabdovirus RNA kontrol
• Sf-rhabdovirus RNA kontrol (1,25 x 10 8 kopier/μ L), 44μ L
• RNA Fortyndingsbuffer, 7 mL
Opbevar alt ved– 15 °C til– 25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Produktlinje ViralSEQ
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Mål Sf-rhabdovirus
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer ViralSEQ™ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit