Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Mouse Minute Virus (MMV) Detektionssystem
Artikelnummer. 30000690 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
30000690 100 reaktioner
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30000690 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444415
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
De Applied Biosystems ViralSEQ Mouse Minute Virus (MMV) Detection Assay er en del af et integreret DNA-oprensning og real-time PCR-baseret system til hurtig, følsom påvisning af MMV fra en lang række prøvetyper.
Applied Biosystems ViralSEQ Mouse Minute Virus (MMV) Detection Assay er en del af et integreret DNA-rensnings- og realtids PCR-baseret system til hurtig og følsom påvisning af MMV fra en bred vifte af prøvetyper. Viralt DNA isoleres fra en prøve ved hjælp af 1-2-3 Nukleinsyreekstraktionskittet PrepSEQ (tilgængeligt separat). Meget følsom og specifik påvisning af det virale DNA udføres derefter ved hjælp af TaqMan realtids PCR-teknologi. Assayen inkluderer et proprietært positivt kontrolmolekyle, der eliminerer muligheden for et falsk positivt testresultat som følge af utilsigtet kontaminering af testprøven med positiv kontrol.
Høj specificitet og hurtig time-to-result
ViralSEQ MMV-assay påviser de fire kendte stammer af MMV: i, p, m og c, inklusive syv genomiske sekvenser rapporteret i NCBI-databasen. Tabel 1 viser specificiteten af MMV-assayen ViralSEQ og manglen på krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA. Assay-workflowet er enkelt og leverer resultater på under 4 timer (Figur 1).
Strømlinet proces for overvågning og tidlig opdagelse
ViralSEQ MMV Detection Assay er en del af Cell Culture Rapid Methods Program, designet til at effektivisere påvisningen af tre almindelige forurenende stoffer i biofarmaceutisk produktion baseret på cellekulturer hos pattedyr (Figur 2). Programmet fastsætter nye workflow-standarder for effektivitet og produktkvalitet ved at kombinere ét prøveforberedelsestrin med realtids PCR-baserede assays til detektion af mycoplasma, vesivirus og MMV på én instrumentplatform.
Pålidelige resultater
ViralSEQ MMV Detection Assay inkluderer en MMV Discriminatory Positive/Extraction Control, som er et plasmid-DNA, der indeholder MMV DNA-sekvensen, som genkendes af MMV detection assay (FAM proben). Denne kontrol (Figur 3) var designet til at opføre sig som MMV-DNA både i prøveforberedelsen og detektionsdelen af processen. Derudover blev kontrollen konstrueret med en ekstra VIC probe-bindingssekvens. Tilstedeværelsen af både FAM og signal VIC i en PCR-reaktion kan bruges til at skelne et positivt testresultat mellem MMV (FAM) og kontrol-DNA (FAM og VIC). Denne nye kontrol muliggør risikofri DNA-spike-kontroltestning og eliminerer muligheden for falsk positivt testresultat på grund af utilsigtet krydskontaminering af en testprøve med det positive kontrol-DNA.
Lavniveaudetektion
ViralSEQ MMV Detection Assay bruger dokumenteret TaqMan teknologi til højfølsomhedsdetektion ned til 10 kopier af MMV genomisk DNA pr. PCR-reaktion (virale partikler svarende til 0,002 TCID50). Analyse af 10-fold serielle fortyndinger af MMV genomisk DNA demonstrerer assays brede dynamiske område og effektivitet (figur 4 og 5).
Overlegen prøveforberedelsesmetode
1-2-3 Nukleinsyreekstraktionssættet PrepSEQ (tilgængeligt separat, Kat. Nr. 4452222) hjælper med at muliggøre ensartet og høj procentuel genvinding af MMV-genomisk DNA fra komplekse prøvetyper, der inkluderer CHO celler og bovint serum. Figur 6 viser, at CT-værdierne af DNA udvundet fra en spiked prøve var sammenlignelige med en ikke-spiked kontrol, der blev forstærket i realtids PCR-reaktionen, hvilket demonstrerer den meget effektive DNA-genvinding ved brug af 1-2-3 sættet PrepSEQ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring Indeholder Real-Time PCR-assay med buffer og enzymblanding, positiv kontrol og negative kontroller
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Produktlinje ViralSEQ
Produkttype Mouse Minute Virus Detection System
Mængde 100 reaktioner
Følsomhed ≥10 kopier MMV DNA
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Mus
Målorganismeklasse Mouse Minute Virus (MMV)
Målspecificitet Mål-specifik
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype Viralt DNA
Afficher plus Afficher moins
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.