Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA-titer kits
Artikelnummer. 18765445 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit
ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit, og PrepSEQ™ Forberedelse af nukleinsyreprøvesæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
Assay: 100 reaktioner, prøveforberedelse: 100 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner
18765445 ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit 100 reaktioner
18715505 ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit, og PrepSEQ™ Forberedelse af nukleinsyreprøvesæt Assay: 100 reaktioner, prøveforberedelse: 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18765445 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A53561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23495.00 DKK
    20620.00 DKK / 100 reaktioner
    Spare 2875.00 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et qPCR-assay til kvantificering af integreret proviralt DNA i transducerede celler. Proviralt kopinummer kan bruges til at beregne infektiøse lentivirale titere (TU/ml) og efterfølgende mængden af vektorsupernatant, der er nødvendig for at transducere celler ved den ønskede infektionsmangfoldighed (MOI).
Applied Biosystems ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit er en qPCR-assay til kvantificering af integreret proviralt DNA i transducerede celler. Proviralt kopital kan bruges til at beregne infektiøse lentivirale titere (TU/ml) og derefter volumen af vektorsupernatant, der er nødvendig for at transducere celler ved den ønskede multiplicitet af infektion (MOI). Assayen kan også bruges til at måle vektorkopinummer (VCN), en kritisk kvalitetsegenskab (CQA) i udvikling af celle- og genmodificeret celleterapi.
ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit er et qPCR-assay til kvantificering af integreret proviralt DNA i celler transduceret med lentivirale vektorer. Assayet retter sig mod en konserveret region (LTR) i proviruset og kan bruges med de fleste lentivirale transferplasmider. Det giver et bredt dynamisk område og høj specificitet til nøjagtig detektion af provirus-kopier. Provirale kopital kan bruges til at beregne infektiøs viral titer og vektorkopiantal i udvikling af genmodificeret celleterapi.
Funktioner af ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit:
•Lentiviral genom-specifik qPCR-assay til provirus-kvantificering
• Assay-design kompatibel med mere end 200 lentivirus-overførselsplasmider
• Indeholder master mix, TaqMan analyseblanding og DNA-kontrol
• Konfiguration med PrepSEQ-kit tilgængeligt til optimeret DNA-gendannelse
Integreret workflow-løsning
ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit er en del af en integreret arbejdsgang til karakterisering af viral vektor under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit (kat.nr. A50485), som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. Til real-time PCR er kittet blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines ved hjælp af AccuSEQ PCR-detektionssoftware i realtid. Softwaren giver nøjagtige kvantificerings- og sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Part 11-overholdelse.
Følsom detektion
Med detektionsfølsomhed på 10 kopier og grænse for kvantificering (LOQ) på 25 kopier, tillader analysen måling af lave provirale kopiantal. Data kan korreleres til celleantal for at beregne VCN eller til viral vektorprøvevolumen, der bruges til transduktion til at beregne infektiøse titere (TU/ml).
Bredt dynamisk område
Sættet inkluderer en syntetisk DNA-kontrol til at generere en standardkurve samt interne positive kontroller. Det muliggør kvantificering fra 25 genomkopier til 107 genomkopier pr. reaktion. TaqMan Assay-baseret detektion giver meget specifik kvantificering.
Komplet lentivirus karakterisering
ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit kan bruges sammen med ViralSEQTM Lentivirus Physical Titer Kit (kat.nr. A52597) til sømløs korrelation af qPCR-data efter høst (genomholdigt partikelantal) og posttransduktion (vektorkopiantalanalyse og infektiøs partikelantal). Disse kits giver en bekvem metode til at korrelere totale og infektiøse lentivirale partikler, hvilket letter lentiviral vektoranalyse i procesudvikling, optimering og fremstilling af QC.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer. TaqMan er et varemærke tilhørende Roche Molekylære systemer, Inc. , brugt under tilladelse og licens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-instrumenter (QuantStudio5 eller 7500 Fast)
Mængde 100 reaktioner
Mål Lentivirus genomisk mål
Til brug med (applikation) Virusdetektion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit