Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus fysiske titersæt
Artikelnummer. 18765435 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Lentivirus Physical Titer Kit
Lentivirus Physical Titer Kit, Nuclein Acid Sample Prep Kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
18765435 Lentivirus Physical Titer Kit
18725405 Lentivirus Physical Titer Kit, Nuclein Acid Sample Prep Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18765435 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A52597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23030.00 DKK
    20620.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2410.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et et-trins RT-qPCR-assay til kvantificering af genom-holdige lentivirale partikler i supernatanter fra cellebaserede bioproduktionssystemer. Lentiviral kvantificering er en kritisk kvalitetsegenskab (CQA) i fremstilling af virale vektorer til udvikling af celle- og genmodificeret celleterapi.
De Applied Biosystems ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit er et et-trins RT-qPCR-assay til kvantificering af genom-holdige lentivirale partikler i supernatanter fra cellebaserede bioproduktionssystemer. Lentiviral kvantificering er en kritisk kvalitetsegenskab (CQA) i fremstilling af virale vektorer til udvikling af celle- og genmodificeret celleterapi.
ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit er et RT-qPCR-assay til kvantificering af genom-holdige lentivirale partikler i supernatanter fra cellebaserede bioproduktionssystemer. Assayet retter sig mod en konserveret region (LTR) i det lentivirale vektorgenom og kan bruges med de fleste lentivirale transferplasmider. Sammenlignet med p24 ELISA metoder, lentiviral kvantificering ved RT-qPCR er mere reproducerbar og specifik for genom-holdige partikler.
Funktioner af ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit:
• Lentiviral genom-specifik RT-qPCR-assay til nøjagtig viral partikeltælling
• Assay-design kompatibel med mere end 200 lentivirus-overførselsplasmider
• Indeholder master mix, TaqMan analyseblanding og RNA-kontrol
• Konfiguration med PrepSEQ-kit tilgængeligt til optimeret RNA-gendannelse
Integreret workflow-løsning
ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit er en del af en integreret arbejdsgang til karakterisering af viral vektor under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit (kat.nr. A50485), som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. For real-time PCR, den ViralSEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner, for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Bredt dynamisk område
Sættet indeholder en syntetisk RNA-kontrol til at generere en standardkurve samt interne positive kontroller. Det muliggør kvantificering over 7 logfiler af dynamisk område fra 50 kopier til 10 9 kopier for en række titerværdier. TaqMan Assay-baseret detektion giver mulighed for meget specifik kvantificering.
Genomisk påvisning og kvantificering af virale partikler
Opnå specifik kvantificering af genom-holdige lentivirale partikler ved hjælp af et RT-qPCR assay. Metoder, der er afhængige af måling af HIV-1 p24, kunne overvurdere antallet af virale partikler til at inkludere partielle capsider og fri p24. De ViralSEQ Lentivirus Physical Titer kit måler virale partikler baseret på viralt RNA og forbedrer derved kvantificeringsspecificiteten af genomholdige partikler.
Komplet lentivirus karakterisering
ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit kan bruges sammen med ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit (Kat. Nr. A53561) til sømløs korrelation af qPCR-data efter høst (genomholdigt partikelantal) og posttransduktion (vektorkopiantalanalyse og infektiøs partikelantal). Disse kits giver en bekvem metode til at korrelere totale og infektiøse lentivirale partikler, hvilket letter lentiviral vektoranalyse i procesudvikling, optimering og fremstilling af QC.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer. TaqMan er et varemærke tilhørende Roche Molekylære systemer, Inc. , brugt under tilladelse og licens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring qPCR-reagenser, RNA-kontrol
Detektionsmetode Primer-sonde
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-instrumenter (QuantStudio5 eller 7500 Fast)
Mængde 100 reaktioner
Mål Lentivirus genomisk mål
Til brug med (applikation) Virusdetektion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Lentivirus Physical Titer Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.