Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ dPCR Lentivirus Physical Titer Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems ViralSEQ dPCR Lentivirus Physical Titer Kit er et et-trins digitalt PCR (dPCR) assay til reproducerbar kvantificering af lentivirale partikler i supernatanter fra cellebaserede bioproduktionssystemer. Lentiviral kvantificering er en kritisk kvalitetsegenskab (CQA) i fremstilling af virale vektorer til udvikling af celleterapi. Assayet retter sig mod en konserveret region i lentivirusgenomet og kan bruges med de fleste lentivirale produktionssystemer. Sammenlignet med p24 ELISA metode har viral kvantificering ved dPCR højere følsomhed og lavere varians.
Funktioner af ViralSEQ dPCR Lentivirus Physical Titer Kit inkluderer:
- Nøjagtig kvantificering af virale partikler ved at målrette en konserveret region i lentivirusgenomet
- Assaydesignkompatibilitet med mere end 200 lentivirale transferplasmider
- Nem at bruge, integrerede prøve-til-resultat systemfunktioner TaqMan dPCR master mix og TaqMan primer/sonde sæt
- Meget følsom kvantificering giver resultater på cirka tre timer
- Valgfri manuel eller automatiseret prøveforberedelse, optimeret til kvantitativ genvinding fra bioproduktionsprøver
Den høje sensitivitet og specificitet leveret af ViralSEQ dPCR Lentivirus Physical DNA Titer Kit gør det velegnet til proviral kvantificering i procesudvikling og lotfrigivelsestest.
Digital PCR arbejdsgang
De ViralSEQ dPCR Lentivirus Physical DNA Titer Kit er en del af en integreret dPCR-arbejdsgang til karakterisering af viral vektor under biofarmaceutisk fremstilling. Valgfri brug af Pharma KingFisher Apex 96 Deep-Well Magnetic Particle Processor med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit hjælper med at sikre høj genvinding af viralt DNA med mindre arbejde og fejl end manuel behandling. Pharma KingFisher Apex-instrumentet kan behandle op til 24 prøver i tre eksemplarer sammenlignet med tre prøver i tre eksemplarer ved hjælp af en manuel metode.
For at hjælpe med at sikre ydeevne, der opfylder eller overstiger lovgivningsmæssige overholdelse, ViralSEQ kit er blevet internt valideret på QuantStudio Absolute Q Digital PCR System. Dataanalyse strømlines ved hjælp af QuantStudio Absolute Q dPCR-software, som inkluderer nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Part 11-overholdelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •5X Absolute Q Digital RT-PCR Master Mix, 0,25 ml; Opbevares ved -15 °C til -25 °C før første brug og 2 °C til 8 °C efter første brug, beskyttes mod lys • dPCR Lentivirus Proviral Titer Assay Mix, 180μ L; Opbevares ved -15 °C til -25 °C, beskyttet mod lys • Negativ kontrol (vand), 1 ml; Opbevares ved -15 °C til -25 °C før første brug og 2 °C til 8 °C efter første brug |
| Detektionsmetode | Digital PCR |
| Form | Frosset |
| PCR metode | Digital PCR |
| Etiket eller farvestof | FAM + VIC |
| Produktlinje | ViralSEQ |
| Produkttype | dPCR Lentivirus Physical Titer Kit |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | Lentivirus |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.