Beskrivelse
Applied Biosystems ViralSEQ dPCR AAV Titer Kit er en digital PCR (dPCR) assay til reproducerbar kvantificering af AAV-partikler uafhængigt af serotypen. AAV-titer kvantificering er en kritisk kvalitetsegenskab (CQA) i fremstilling af virale vektorer til udvikling af genterapi. Denne probe-baserede dPCR-assay leverer overlegen følsomhed og konsistens og overgår konventionelle DNA-blotting eller ELISA metoder.
Funktioner i ViralSEQ dPCR AAV Titer Kit inkluderer:
- Nøjagtig kvantificering af virale partikler ved dPCR, der målretter ITR og SV40
- Assay-design, der er kompatibelt med mere end 80% af AAV-overførselsplasmider
- Det brugervenlige, integrerede sample-to-results-system har TaqMan dPCR master mix og TaqMan primer/probe sæt
- Meget følsom kvantificering giver resultater på cirka tre timer
- Valgfri manuel eller automatiseret prøveforberedelse, optimeret til kvantitativ genvinding fra bioproduktionsprøver
Den høje følsomhed og specificitet, som ViralSEQ dPCR AAV Titer Kit giver, gør det egnet til viral kvantificering i procesudvikling og lot-release-testning.
Digital PCR-arbejdsgang
ViralSEQ dPCR AAV Titer Kit er en del af en integreret dPCR-arbejdsgang til karakterisering af virale vektorer under biofarmaceutisk produktion. Valgfri brug af Pharma KingFisher Apex 96 Deep-Well Magnetic Particle Processor med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit hjælper med at sikre høj genopretning af viralt DNA med mindre arbejde og fejl end manuel behandling. Pharma KingFisher Apex-instrumentet kan behandle op til 24 prøver i tredel, sammenlignet med tre prøver i tregange ved manuel metode.
For at sikre en ydeevne, der opfylder eller overstiger lovgivningsmæssig overholdelse, er kittet ViralSEQ internt valideret på QuantStudio Absolute Q Digital PCR System. Dataanalysen er strømlinet ved hjælp af QuantStudio Absolute Q dPCR-softwaren, som inkluderer nøjagtig kvantificering og sikkerhed, audit og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Part 11-overholdelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 5X Absolute Q Digital PCR Master Mix, 0,36 ml; Opbevar ved -15 °C til -25 °C, beskyt mod lys • dPCR AAV Titer Assay Mix, 90 μl; Opbevar ved -15 °C til -25 °C, beskyt mod lys • Negativ kontrol (vand), 1 ml; Opbevar ved -15 °C til -25 °C før første brug og 2 °C til 8 °C efter første brug |
| Detektionsmetode | Digital PCR |
| Form | Frosset |
| PCR metode | Digital PCR |
| Etiket eller farvestof | FAM, VIC, ABY |
| Produktlinje | ViralSEQ |
| Produkttype | dPCR AAV Titer Kit |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Virusdetektion |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
Må kun benyttes til forskningsformål.