Få mere at vide
Gibco™ Viralt produktionsmedium
Mængde:
1 l
6 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
- Et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit og animalsk oprindelsesfrit medium
- Specielt udviklet til vækst og transfektion af virale produktionsceller 2.0 (suspensionstilpassede HEK 293F-afledte celler)
- Til produktion af adeno-associeret virus (AAV) som en del af AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
- Understøtter vækst af suspension virale produktionsceller 2.0 til tætheder på over 1,2 x 10 7 celler/ml
- Muliggør produktion af høje AAV-titere, større end 5 x 10 10 vg/mL (urenset)
- Understøtter vækst og transfektion af virale produktionsceller 2.0 fra rystekolbe til bioreaktorvægte
- Viralt produktionsmedium kræver tilskud med 4 mM GlutaMAX-supplement (kat. nr. 35050038) før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Virale produktionsceller 2.0 |
| Celletype | HEK 293 celler |
| Klassifikation | Serumfri, Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | AAV Produktionsmedium |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Til brug med (applikation) | AAV produktion |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered |
| Vis mere |