Få mere at vide
Gibco™ Virale produktionsceller 2.0
Artikelnummer. p-7232453
Mængde:
1 mL
6 x 1 ml
Artikelnummer. 17391889
Brand: Gibco™ A49784
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Viral Production Cells 2.0 er en klonal cellelinje afledt af HEK293F parental cellelinje og en kernekomponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
  • Gibco Virale produktionsceller 2.0 er en klonal cellelinje afledt af HEK293F forældrecellelinjen
  • De er en kernekomponent i AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem
  • Cellerne er blevet tilpasset til det kemisk definerede virale produktionsmedium og holdes i suspensionskultur i det medium
  • Viral Production Cells 2.0 er meget transfekterbare ved hjælp af AAV-MAX Transfection Kit til adeno-associeret virus (AAV) produktion
  • Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1 ml celler med 1 x 107 levedygtige celler/ml i viralt produktionsmedium og 10 % DMSO
  • Celler bør optøs direkte i viralt produktionsmedium suppleret med 4 mM GlutaMAX Supplement (kat. nr. 35050038) for optimal ydeevne
Funktionerne i Viral Production Cells 2.0 inkluderer:
  • Klonal, 293F-afledt, højproducerende cellelinje
  • Fravær af SV40 stort T-antigen
  • Optimeret til suspensionskultur med høj densitet (> 12 millioner celler/ml) i kemisk defineret medium
  • Aktiver produktion af høje AAV-titere, større end 5 x 10 10 vg/mL (urenset)
  • Robust skalerbarhed og passagestabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletilstand Frosset
Koncentration 1 x 107 celler/mL
Indhold og opbevaring 1 kryovial, opbevares i dampfase flydende nitrogen
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype Nyre (embryonal)
Kultur Type Suspensionscellekultur
Form Frosset
Arter ADN
Format 1 hætteglas
Til brug med (applikation) AAV produktion
Medieanbefaling Gibco Viralt produktionsmedium
Antal celler 1 x 107 celler
Produktlinje AAV-MAX
Produkttype Virale produktionsceller
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris til indenlandsk forsendelse; flydende nitrogen til international forsendelse
Kilde ADN