Få mere at vide
Gibco™ Virale produktionsceller 2.0
Beskrivelse
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
- Gibco Virale produktionsceller 2.0 er en klonal cellelinje afledt af HEK293F forældrecellelinjen
- De er en kernekomponent i AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem
- Cellerne er blevet tilpasset til det kemisk definerede virale produktionsmedium og holdes i suspensionskultur i det medium
- Viral Production Cells 2.0 er meget transfekterbare ved hjælp af AAV-MAX Transfection Kit til adeno-associeret virus (AAV) produktion
- Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1 ml celler med 1 x 107 levedygtige celler/ml i viralt produktionsmedium og 10 % DMSO
- Celler bør optøs direkte i viralt produktionsmedium suppleret med 4 mM GlutaMAX Supplement (kat. nr. 35050038) for optimal ydeevne
Funktionerne i Viral Production Cells 2.0 inkluderer:
- Klonal, 293F-afledt, højproducerende cellelinje
- Fravær af SV40 stort T-antigen
- Optimeret til suspensionskultur med høj densitet (> 12 millioner celler/ml) i kemisk defineret medium
- Aktiver produktion af høje AAV-titere, større end 5 x 10 10 vg/mL (urenset)
- Robust skalerbarhed og passagestabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Celletilstand | Frosset |
| Koncentration | 1e7 celler/mL |
| Indhold og opbevaring | 6 kryoglas, opbevares i flydende nitrogen i dampfase |
| Cellelinje | Virale produktionsceller 2.0 |
| Celletype | Nyre (embryonal) |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Form | Frosset |
| Arter | ADN |
| Format | 6 hætteglas |
| Til brug med (applikation) | AAV produktion |
| Vis mere |