Få mere at vide
Gibco™ Viral-Plex™ Kompleksdannelsesbuffer
Artikelnummer. 17301899
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17301899 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17301899 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4983901
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En kemisk defineret, proteinfri, phenolrød-fri buffer til kompleksdannelse af plasmid-DNA med transfektionsreagens til standardtransfektionsapplikationer.
Gibco Viral-Plex Complexation Buffer er en klar til brug AAV-produktionsbuffer og kompleksationsreagens til genterapi, formuleret til effektivt at komplekse plasmid-DNA med lipidbaserede transfektionsreagenser til fremstilling af virale vektorer. Denne kemisk definerede, serum- og proteinfri buffer giver et optimalt miljø til dannelse af stabile DNA/lipid-komplekser, hvilket muliggør effektiv transient transfektion af Viral Production Cells 2.0 (VPC2.0). Som en nøglekomponent i AAV-MAX Production System Viral-Plex strømliner Complexation Buffer triple-transfektionsarbejdsgangen for højtiter AAV-produktion.
Funktioner ved Viral-Plex kompleksationsbufferen
  • Kemisk defineret, animalsk oprindelsesfri –protein—- og phenolrød –fri buffer giver et kontrolleret miljø for ensartet dannelse af DNA-lipidkomplekser –
  • Optimeret til AAV-arbejdsgange—designet til brug med AAV-MAX Production System for at muliggøre effektiv, hjælperfri trippeltransfektion i suspensionskultur, hvilket effektiviserer produktionen af genterapivektorer
  • Højtiter, skalerbar produktion—understøtter AAV-udbytter over 5 x 10vg /ml (urenset) i suspensionskultur; skalerer sømløst fra shake flasker til bioreaktorer til storskala produktion af virale vektorer
  • Færdig opløsning—leveret som en 1X-formulering (f.eks. 100 ml flaske), der ikke kræver forberedelse; bland med plasmid-DNA til øjeblikkelig transfektionsbrug
  • Ensartet ydeevne—En stabil, forudformuleret buffer sikrer reproducerbar transfektionseffektivitet og batch-til-batch konsistens i fremstilling af virale vektorer
Applikationer
  • Genterapi, —ideel til produktion af adeno-associerede virale (AAV) vektorer til genterapiforskning og udvikling
  • Celleterapi—understøtter generering af adeno-associerede virale (AAV) vektorer til celleterapiapplikationer, hvilket muliggør en problemfri overgang fra laboratoriet til klinikken
  • Forskning og udvikling—giver en pålidelig og skalerbar løsning til produktion af virale vektorer i forskellige forskningsmiljøer
Tilgængelig i RUO eller CTS
Tilbydes både som en Research Use Only (RUO) version og en GMP-kompatibel Cell Therapy Systems (CTS) version (Cat. Nej. A5145403) til at understøtte translationelle og kliniske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEK293
Indhold og opbevaring 100mL flaske, opbevares ved 2°C til 8°C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Oversigt Serumfri, animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret, proteinfri, phenolrød fri
Celletype Etablerede cellelinjer
Format Flaske
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Udtrykssystem Pattedyr
Til brug med (udstyr) AAV-MAX system
Til brug med (applikation) AAV produktion
Inkluderer 100 mL Gibco Viral-Plex Kompleksdannelsesbuffer
Produktlinje AAV-MAX
Produkttype AAV-produktionstransfektionsbuffer
Mængde 100 ml
Reagenstype Transfektionsbuffer
Forsendelsestilstand Våd is