Få mere at vide
Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494878
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494878 10 mg -
16453276 25 mg -
16431137 50 mg -
16407637 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494878 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY117410
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vipivotide tetraxetan
Fysisk form Solid
CAS 1702967-37-0
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C49H71N9O16
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym PSMA-617
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 1042.14
Formel vægt 1042.14
Procent renhed 98.78%