missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vipivotide tetraxetan Linker, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499865
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499865 250 mg -
16427836 100 mg 100mg
16413977 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499865 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY43869

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).

Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vipivotide tetraxetan Linker
CAS 1703768-74-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H45N5O9
Mængde 250 mg
Synonym PSMA-617 Linker
Opløselighedsinformation DMSO : 270 mg/mL (411.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CN)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 655.74
Formel vægt 655.74
Procent renhed 99.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.