Få mere at vide
Vipadenant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490547
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490547 50 mg -
16454208 10 mg 10mg
16426927 5 mg -
16405166 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490547 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10857
MedChemExpress Vipadenant (BIIB-014; CEB-4520) is an adenosine receptor antagonist, with Kis of 1.3 nM and 68 nM for A2A and A1, respectively.
Vipadenant (BIIB-014
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vipadenant
Fysisk form Solid
CAS 442908-10-3
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15N7O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BIIB-014 CEB-4520
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.47 mM)
SMIL NC1=NC2=C(N=NN2CC3=CC=C(N)C(C)=C3)C(C4=CC=CO4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 321.34
Formel vægt 321.34
Procent renhed 98.0%