Få mere at vide
MedChemExpress VIP(6-28)(human, rat, porcine, bovine)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.05% |
| CAS | 69698-54-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 2816.28 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |