Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vios™ iDx CR 165 L CO2 Inkubatorserie – CTS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31364960 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Spænding:
230 V
Ilt kontrol:
Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermateriale Spænding Ilt kontrol
31364960 Elektropoleret rustfrit stål 230 V Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
31364964 Kobber 230 V Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31364960 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51036430
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Den Vios iDx-certificerede CO 2-inkubator til renrumskompatibilitet er designet med både aktiv partikelkontrol og grundig rengøring for øje, hvilket sætter standarden for renrumsinkubation. En Factory Acceptance Test-pakke er inkluderet for at understøtte almindelige GMP krav til overholdelsesdokumentation.
Udvikl dig, udad, udmærke dig. iDx-serien af tredjepartscertificerede, renrumskompatible CO 2-inkubatorer udnytter alle de funktioner, der tidligere er beskrevet i vores standardmodeller. Thermo Scientific Vios Designet til produktion af avancerede terapier i ISO klasse 5, GMP klasse A/B-miljøer, vælger Vios forskere i toppen af deres felt iDx CR CO2 Inkubatorserien – CTS for at opnå avanceret inkubation og støtte deres mest krævende og kritiske anvendelser, fra forskning til opdagelse, udvikling og produktionsopskalering.
Troværdig, dokumenteret ydeevne og beskyttelse for følsomme cellekulturer
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftstrømsteknologi for homogene vækstbetingelser og hurtig genopretning af alle parametre, hvilket minimerer cellekulturers eksponering for udsving og opretholder stabile forhold med genfinding af alle parametre på ti minutter eller mindre.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Højtemperatursteriliseringscyklussen er uafhængigt bevist at give et 12-logs sterilitetsgarantiniveau og når 180 °C i alle områder, baseret på 48-punkts temperaturkortlægning.
  • In-chamber HEPA-filtrering opnår ISO klasse 5 renrumslignende luftkvalitetsforhold inden for kun fem minutter efter en 30-sekunders døråbning.
  • IP54-klassificeret elektronik og forseglet, børstet rustfrit stål ydre er certificeret renrumskompatible for at understøtte dine grundige rengørings- og desinfektionsprotokoller.
  • Vores eksklusive partikelkontrolsystem beskytter dit renrum ved at opsamle partikler fra inkubatoren via et bagmonteret HEPA-filtreringssystem.
  • Bevist kompatibel med almindelige GMP anlægsprotokoller og renrumsprocedurer, herunder STERIS™ tørre processystemer med fordampet brintoverilte (VHP) biodekontamineringsteknologi.
  • Følger med CTS Series factory acceptance test (FAT) dokumentationspakken med hver enhed, som indeholder alt, hvad du behøver til din audit:
    • Regulatoriske certifikater
    • Anbefalede protokoller
    • Overensstemmelsescertifikater, kalibrering, sensorkalibrering og tekniske specifikationer.
    • Tredjepartscertifikat for kompatibilitet med ISO klasse 5 og GMP Grade A/B renrumsmiljøer.
Designs, der er klar til, hvor dine opdagelser fører dig hen
  • IR180Si CO2-sensor for hurtig genopretning og lang levetid.
  • Kondensfrit fugtningssystem med beskyttet, integreret 3-L vandreservoir. Fyld eller dræn nemt uden at fjerne kulturer for at holde steriliseret destilleret vand rent. Udtagbart dæksel giver fuld adgang til rengøring.
  • Stor, skarp 7-tommer. Touchskærm til hurtigere og hurtigere overvågning af kammerets tilstand. Indsat sprog* og programmerbar adgangskode giver ekstra tilgængelighed og sikkerhed.
  • Ergonomisk dørdesign for at gøre rutinemæssig lastning, aflæsning og kontrol af kulturer nemmere end nogensinde. Elektromagnetisk dørlås følger standard.
  • Valgfri Active CO2 kontrolfunktionalitet justerer automatisk niveauerne og fjerner overskydende CO 2,som frigives af store cellekultursystemer for at opretholde CO2 set-punktet.
  • Tri-gas muligheder tilbyder variabel iltkontrol til fysiologisk vævsforskning. Simulér hypoksiske (1-21% O2) eller hyperoxiske (5-90%O2) tilstande baseret på anvendelse.
  • Vælg elektropoleret rustfrit stål eller 100% rent kobberinteriør, med let rengjorte buede hjørner i det indre kammer og hyldedesign, der er nemme at installere og fjerne uden værktøj.
  • Uafhængigt evalueret design til produktion af avancerede terapier i ISO klasse 5, GMP klasse A/B miljøer. Hver enkelt enhed testes for at bevise kompatibilitet.
Sømløse operationer i moderne laboratorier
  • Forbindelsesklar design med frontadgangsport USB , valgfri 4-20 mA signaludgang (fabriksinstalleret mulighed). Kompatibel med Connect Edge og OPCUA Gateway samt CellMation, hvilket gør Vios iDx CR kompatibel med fælles GMP facilitetprotokoller og procedurer.
  • Mange fabriksmonterede og kundeinstallerede muligheder og tilbehør er tilgængelige, venligst se produktbrochuren for mere information.
  • Thermo Scientific™ Cellesystemer Locker™ er tilgængelige på 165 L-modellerne for at give forbedret beskyttelse af værdifulde prøver. Gå til thermofisher.com/celllocker for mere information.
  • Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Reolsystemer er kundeinstallerede tilbehør, der tilbyder øget kultureringskapacitet på 255 L modeller. Gå til thermofisher.com/cultimaxx for mere information.
*Tilgængelige sprogmuligheder for brugergrænsefladen inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin. Specifikationer opnået under standard laboratorieforhold ved havniveau, ved +22 °C omgivende forhold og nominel driftsspænding. Andre procesforhold eller omgivelsestemperaturer eller højde kan påvirke ydeevnen. For eksempel kan en ændring af 2 °C omgivelsestemperatur påvirke luftfugtigheden med 1 % rH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 to 20%
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Air-jacketed
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 11
Antal hylder 3 std./11 max.
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
Relativ luftfugtighed Ca. 93% ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) 3 °C over omgivelsestemperatur til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Beskyttet integreret vandreservoir
Mål (D x B x H) Indvendig 22,68 x 18,50 x 23,89 tommer (57,6 x 47,0 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 34,65 x 25,1 x 35,4 tommer (88,0 x 63,7 x 90,0 cm)
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V