Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vios iDx CO2 Inkubator-tilbehør
Artikelnummer. 30306813 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk) hylde:
165 l
255 L
Type:
Lavprofil støtteramme
Stablingssæt
Støtteramme
Højde (metrisk):
64 mm
76 mm
106 mm
182 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) hylde Type Højde (metrisk)
30306813 165 l Stablingssæt 64 mm
30306808 165 l Lavprofil støtteramme 76 mm
30306811 255 L Lavprofil støtteramme 76 mm
30306809 165 l Støtteramme 182 mm
30306814 255 L Stablingssæt 106 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30306813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50171244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 DKK
    2951.59 DKK / 1 enheder
    Spare 858.41 DKK
    22% Slukket
På lager
Oplev dokumenteret beskyttelse for følsomme cellekulturer. In-kammer sensorer og HEPA-filtrering, 12-log automatiseret sterilisering, 100% rent kobber eller elektropoleret rustfrit stål interiør, aktiv luftstrøm og beskyttet, integreret fugtighedsreservoir giver optimale vækstbetingelser for cellerne.
Udvikl dig, udad, udmærke dig. Linjen Thermo Scientific Vios af CO2-inkubatorer har været førende inden for cellekulturinkubationsteknologi siden de blev introduceret for mere end 10 år siden. Forskere i toppen af deres felt vælger Vios CO 2-inkubatorer til at understøtte deres mest krævende og kritiske anvendelser fra forskning til opdagelse, udvikling, produktionsopskalering og automatisering.
Troværdig, dokumenteret ydeevne og beskyttelse for følsomme cellekulturer
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftstrømsteknologi for homogene vækstbetingelser og hurtig genopretning af alle parametre, hvilket minimerer cellekulturers eksponering for udsving og opretholder stabile forhold med genfinding af alle parametre på ti minutter eller mindre.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Højtemperatursteriliseringscyklussen er uafhængigt bevist at give et 12-logs sterilitetsgarantiniveau, og alle områder når mindst 180 °C i alle områder, baseret på 48-punkts temperaturkortlægning.
  • In-chamber HEPA-filtrering opnår ISO klasse 5 renrumslignende luftkvalitetsforhold inden for kun fem minutter efter en 30 sekunders åbning
Designs, der er klar til, hvor dine opdagelser fører dig hen
  • Valg mellem IR180Si eller TC180 CO2 sensor konfigureret på stedet for hurtig genopretning og lang levetid.
  • Kondensfrit fugtningssystem med beskyttet, integreret 3-L vandreservoir. Fyld eller dræn nemt uden at fjerne kulturer for at holde steriliseret destilleret vand rent. Udtagbart dæksel giver fuld adgang til rengøring.
  • Stor, skarp 7-tommer touchskærm til hurtigere og hurtigere overvågning af kammerets tilstand. Indsat sprog og programmerbar adgangskode giver ekstra tilgængelighed og sikkerhed.
  • Ergonomisk dørdesign for at gøre rutinemæssig lastning, aflæsning og kontrol af kulturer nemmere end nogensinde. Elektromagnetisk dørlås følger standard.
  • Tri-gas muligheder tilbyder variabel iltkontrol til fysiologisk vævsforskning. Simulér hypoksiske (1-21% O2) eller hyperoxiske (5-90%O2) tilstande baseret på anvendelse.
  • Vælg elektropoleret rustfrit stål eller 100% rent kobberinteriør, med let rengjorte buede hjørner i det indre kammer og hyldedesign, der er nemme at installere og fjerne uden værktøj.
Sømløse operationer i moderne laboratorier
  • Forbindelsesklar til datastyring inklusive frontadgangsport USB og valgfri 4-20 mA signaludgang eller gateway til OPC-UA fjernovervågning med eksterne dataindsamlingsløsninger, ideelt til GMP miljøer, der opfylder CFR-21 overholdelse
  • 165 L-modeller tilbyder forbedret beskyttelse af værdifulde prøver, når de konfigureres til Thermo Scientific™ Cell Locker™ Systems. Læs mere på thermofisher.com/celllocker
  • 255 L-modeller tilbyder øget kultureringskapacitet, når de er konfigureret til Thermo Scientific™ CultiMaxx™ hyldesystemer. Læs mere på thermofisher.com/cultimaxx
* Tilgængelige sprogmuligheder inkluderer: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 165 l
Til brug med (udstyr) Vios iDx 165L CO2-inkubator
Type Stablingssæt
Funktioner Adapter påkrævet til stabling af 165 L modeller
Højde (metrisk) 64 mm