Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 255 L CO2 inkubatorer
Artikelnummer. 30286593 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Kammermateriale CO2-sensorteknologi
30286593 230 V Kobber IR sensor
30286597 230 V Elektropoleret rustfrit stål TC-sensor
30286600 230 V Kobber TC-sensor
30286595 230 V Elektropoleret rustfrit stål IR sensor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30286593 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51036282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176880.00 DKK
    132531.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 44348.36 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Dokumenteret beskyttelse af din følsomme cellekultur med sensorer i kammeret, HEPA-filtrering, Steri-Run™ højtemperatursterilisering, THRIVE aktiv luftstrøm og et integreret, beskyttet fugtighedsreservoir. Fås med 100% kobber- eller elektropoleret SS-interiør samt TC- eller IR-sensorer.
Udvikl dig, udad, udmærke dig. iDx-linjen Thermo Scientific Vios af CO 2-inkubatorer har været førende inden for cellekulturinkubationsteknologi, siden de blev introduceret for mere end 10 år siden. Forskere i toppen af deres felt vælger Vios iDx CO 2-inkubatorer til at understøtte deres mest krævende og kritiske anvendelser fra forskning til opdagelse, udvikling, produktionsskalering og automatisering.
Troværdig, dokumenteret ydeevne og beskyttelse for følsomme cellekulturer
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftstrømsteknologi for homogene vækstbetingelser og hurtig genopretning af alle parametre, hvilket minimerer cellekulturers eksponering for udsving og opretholder stabile forhold med genfinding af alle parametre på ti minutter eller mindre.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Højtemperatursteriliseringscyklussen er uafhængigt bevist at give et 12-logs sterilitetsgarantiniveau, og alle områder når mindst 180 °C i alle områder, baseret på 48-punkts temperaturkortlægning.
  • In-chamber HEPA-filtrering opnår ISO klasse 5 renrumslignende luftkvalitetsforhold inden for kun fem minutter efter en 30 sekunders åbning
Designs, der er klar til, hvor dine opdagelser fører dig hen
  • Valg mellem IR180Si eller TC180 CO2 sensor konfigureret på stedet for hurtig genopretning og lang levetid.
  • Kondensfrit fugtningssystem med beskyttet, integreret 3-L vandreservoir. Fyld eller dræn nemt uden at fjerne kulturer for at holde steriliseret destilleret vand rent. Udtagbart dæksel giver fuld adgang til rengøring.
  • Stor, skarp 7-tommer. Touchskærm til hurtigere og hurtigere overvågning af kammerets tilstand. Indsat sprog og programmerbar adgangskode giver ekstra tilgængelighed og sikkerhed.
  • Ergonomisk dørdesign for at gøre rutinemæssig lastning, aflæsning og kontrol af kulturer nemmere end nogensinde. Elektromagnetisk dørlås følger standard.
  • Tri-gas muligheder tilbyder variabel iltkontrol til fysiologisk vævsforskning. Simulér hypoksiske (1-21 100% O2) eller hyperoxiske (5-90%O2) tilstande baseret på anvendelse.
  • Vælg elektropoleret rustfrit stål eller 100% rent kobberinteriør, med let rengjorte buede hjørner i det indre kammer og hyldedesign, der er nemme at installere og fjerne uden værktøj.
Sømløse operationer i moderne laboratorier
  • Forbindelsesklar til datastyring inklusive frontadgangsport USB og valgfri 4-20 mA signaludgang eller gateway til OPC-UA fjernovervågning med eksterne dataindsamlingsløsninger, ideelt til GMP miljøer, der opfylder CFR-21 overholdelse
  • 165 L-modeller tilbyder forbedret beskyttelse af værdifulde prøver, når de konfigureres til Thermo Scientific™ Cell Locker™ Systems. Læs mere på thermofisher.com/celllocker
  • 255 L-modeller tilbyder øget kultureringskapacitet, når de er konfigureret til Thermo Scientific™ CultiMaxx™ hyldesystemer. Læs mere på thermofisher.com/cultimaxx
Tilgængelige sprogmuligheder inkluderer: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,0 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 255 L
Kammermateriale Kobber
CO2-koncentrationsområde 0 to 20%
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Air-jacketed
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal steder 12
Antal hylder 3 std./12 max.
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed Ca. 93% ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) 3 °C over omgivelsestemperatur til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Beskyttet integreret vandreservoir
Mål (D x B x H) Indvendig 24,7 x 23,90 x 26,38 tommer (62,9 x 60,7 x 67,0 cm)
Dimensioner (L x B x H) 36,77 x 30,47 x 38,15 tommer (93,4 x 77,4 x 96,9 cm)
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V