Beskrivelse
Udvikl dig, udad, udmærke dig. iDx-linjen Thermo Scientific Vios af CO 2-inkubatorer har været førende inden for cellekulturinkubationsteknologi, siden de blev introduceret for mere end 10 år siden. Forskere i toppen af deres felt vælger Vios iDx CO 2-inkubatorer til at understøtte deres mest krævende og kritiske anvendelser fra forskning til opdagelse, udvikling, produktionsskalering og automatisering.
Troværdig, dokumenteret ydeevne og beskyttelse for følsomme cellekulturer
- Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftstrømsteknologi for homogene vækstbetingelser og hurtig genopretning af alle parametre, hvilket minimerer cellekulturers eksponering for udsving og opretholder stabile forhold med genfinding af alle parametre på ti minutter eller mindre.
- Thermo Scientific™ Steri-Run™ Højtemperatursteriliseringscyklussen er uafhængigt bevist at give et 12-logs sterilitetsgarantiniveau, og alle områder når mindst 180 °C i alle områder, baseret på 48-punkts temperaturkortlægning.
- In-chamber HEPA-filtrering opnår ISO klasse 5 renrumslignende luftkvalitetsforhold inden for kun fem minutter efter en 30 sekunders åbning
Designs, der er klar til, hvor dine opdagelser fører dig hen
- Valg mellem IR180Si eller TC180 CO2 sensor konfigureret på stedet for hurtig genopretning og lang levetid.
- Kondensfrit fugtningssystem med beskyttet, integreret 3-L vandreservoir. Fyld eller dræn nemt uden at fjerne kulturer for at holde steriliseret destilleret vand rent. Udtagbart dæksel giver fuld adgang til rengøring.
- Stor, skarp 7-tommer. Touchskærm til hurtigere og hurtigere overvågning af kammerets tilstand. Indsat sprog og programmerbar adgangskode giver ekstra tilgængelighed og sikkerhed.
- Ergonomisk dørdesign for at gøre rutinemæssig lastning, aflæsning og kontrol af kulturer nemmere end nogensinde. Elektromagnetisk dørlås følger standard.
- Tri-gas muligheder tilbyder variabel iltkontrol til fysiologisk vævsforskning. Simulér hypoksiske (1-21 100% O2) eller hyperoxiske (5-90%O2) tilstande baseret på anvendelse.
- Vælg elektropoleret rustfrit stål eller 100% rent kobberinteriør, med let rengjorte buede hjørner i det indre kammer og hyldedesign, der er nemme at installere og fjerne uden værktøj.
Sømløse operationer i moderne laboratorier
- Forbindelsesklar til datastyring inklusive frontadgangsport USB og valgfri 4-20 mA signaludgang eller gateway til OPC-UA fjernovervågning med eksterne dataindsamlingsløsninger, ideelt til GMP miljøer, der opfylder CFR-21 overholdelse
- 165 L-modeller tilbyder forbedret beskyttelse af værdifulde prøver, når de konfigureres til Thermo Scientific™ Cell Locker™ Systems. Læs mere på thermofisher.com/celllocker
- 255 L-modeller tilbyder øget kultureringskapacitet, når de er konfigureret til Thermo Scientific™ CultiMaxx™ hyldesystemer. Læs mere på thermofisher.com/cultimaxx
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 5,8 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 165 L |
| Kammermateriale | Kobber |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Konvektion type | Luftjakkebeklædt |
| Materiale | Pulverlakeret koldvalset stål |
| Antal steder | 11 |
| Antal hylder | 3 klasser/11 max. |
| Ilt kontrol | Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 % |
| Vis mere |