Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Viomycin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762574
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18762574 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762574 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3787/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antibiotic; inhibits bacterial DNA synthesis
Viomycin is a member of the tuberactinomycin family of antibiotics. Inhibits group I intron splicing and prokaryotic protein synthesis. Freezes bacterial ribosomes in either the pre- or post-translational state. Facilitates trans-cleavage of the Neurospora VS ribozyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Viomycin
CAS 32988-50-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C25H43N13O10
Formel vægt 881.85
Produkttype Viomycin
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 685.7