Få mere at vide
Violuric acid monohydrate, 97%
Artikelnummer. 11456796
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456796 10 g 10g
11466796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23931.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26351-19-9 | C4H5N3O5 | 175.10 g/mol
Violurinsyremonohydrat bruges som reagens til kobolt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26351-19-9
Molekylær formel C4H5N3O5
Molekylvægt (g/mol) 175.10
MDL nummer MFCD00149401
InChI nøgle YHAIHNZKUCGXRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym violuric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone, 5-oxime, monohydrate, 5-hydroxyimino-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, alloxan-5-oxime monohydrate, c4nh33o4.h2o, 5-isonitrosobarbituric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trionehydrate, 5-hydroxyimino-1,3-dihydropyrimidine-2,4,6-trione, oxamethane, violuric acid monohydrate, for spectrophotometric det. of co
PubChem CID 21197397
SMIL O.ON=C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Violuric acid monohydrate
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 162342
Merck Index 14,10000
IUPAC navn 5-hydroxyimino-1,3-diazinan-2,4,6-trion;hydrat
Formel vægt 175.10 (157.08 Anhydrous)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Violuric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Violuric acid monohydrate